Learn More
6-Aminonicotinamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366956 1 g 1 g
11376956 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06692.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.79€
    57.65€ / 1 g
    Ahorro 13.14€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 329-89-5 | C6H7N3O | 137.14 g/mol
6-Aminonicotinamide induces apoptosis in tumor cells. It is clinically used in disseminated neoplastic disease. It also acts as 6-phosphogluconate dehydrogenase inhibitor. It aids in the treatment of psoriasis. It is used as cancer chemotherapeutic drug in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido (DMSO). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar a - 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329-89-5
Fórmula molecular C6H7N3O
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00006327
Clave InChI ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
PubChem CID 9500
ChEBI CHEBI:74514
Nombre IUPAC 6-aminopyridine-3-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminonicotinamide
Punto de fusión 246°C to 248°C
Cantidad 1 g
Beilstein 116042
Información de solubilidad Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%