Learn More
6-(Aminometil)indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450878 250 mg 250 miligramos
15430878 1 g 1 g
15440878 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54640.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3468-17-5 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
6-(Aminomethyl)indole is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-(aminometil)indol se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3468-17-5
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD06213839
Clave InChI FURRUNQWZZOXOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-indole-6-methanamine, 1h-indol-6-yl methanamine, 1h-indol-6-ylmethylamine, 1-1h-indol-6-yl methanamine, 6-aminomethylindole, 6-aminomethyl indole, 1h-indol-6-ylmethyl amine, indole, 6-aminomethyl, c-1h-indol-6-yl-methylamine
PubChem CID 17221101
Nombre IUPAC 1H-indol-6-ilmetanamina
SMILES NCC1=CC=C2C=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Aminomethyl)indole
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%