Learn More
6-aminoisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Aminoisoquinoline |
| CAS | 23687-26-5 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Isoquinolin-6-ylamine, 6-Isoquinolinamine, isoquinolin-6-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9/h1-6H,10H2 |
| SMILES | Nc1ccc2cnccc2c1 |
| Nombre IUPAC | isoquinolin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 144.173 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.069 |