Learn More
Bromuro de bromuro de (6-aminohexil)trimetilamonio hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30132858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132858 250 mg 250 miligramos
30012144 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30132858 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA611080250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33968-67-1
Fórmula molecular C9 H23 N2 . Br . Br H
Peso molecular (g/mol) 320.11
Sinónimo 6-Amino-N,N,N-trimethyl-1-hexanaminium Bromide Hydrobromide, Aminoquat, Colesevelam Aminoquat Impurity HBr
Nombre IUPAC 6-aminohexil(trimetil)azanio; bromuro; Hidrobromuro
SMILES Br.[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCN
Specifica
Nombre del producto químico o material (6-Aminohexyl)trimethylammonium Bromide Hydrobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H23N2.2BrH/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8-10;;/h4-10H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.0306
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.