Learn More
Hidrobromuro de metanetiosulfonato de 6-aminohexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Aminohexyl Methanethiosulfonate Hydrobromide |
| CAS | 1216618-83-5 |
| Fórmula molecular | C7H18BrNO2S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Aminohexyl MTS HBr, MTSHA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17NO2S2.BrH/c1-12(9,10)11-7-5-3-2-4-6-8;/h2-8H2,1H3;1H |
| SMILES | Br.CS(=O)(=O)SCCCCCCN |
| Nombre IUPAC | 6-metilsulfonilsulfanilhexan-1-amina;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 292.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.9962 |