Learn More
Ácido 6-aminohexanoico, TRC
Código de producto. 30309113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309113 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30309113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA609985100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminocaproic acid
CAS 60-32-2
Fórmula molecular C6 H13 N O2
Cantidad 100 g
Sinónimo Aminocaproic Acid, ε-Aminocaproic acid, ε-Amino-n-hexanoic acid, ε-Aminocaproic acid, ε-Aminohexanoic acid, ε-Leucine, ε-Norleucine, ω-Aminocaproic acid, ω-Aminohexanoic acid, 177 J.D., 6-Amino-n-hexanoic acid, 6-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, ACS, Acepramin, Acepramine, Acikaprin, Afibrin, Amicar, Amikar, Aminokapron, CL 10304, CY 116, Caplamin, Capramol, Caprocid, Caprolisin, EACA, EACS, Epsamon, Epsicapron, Epsikapron, Epsilcapramin, Epsilon S, Hemocaprol, Hemopar, Hepin, Ipsilon, NSC 212532, NSC 26154, NSC 400230, Respramin
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
SMILES NCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 6-aminohexanoico
Peso molecular (g/mol) 131.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0946