Learn More
Ácido 6-aminohexanoico, TRC
Código de producto. 30325720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325720 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30325720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60998510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminocaproic acid
CAS 60-32-2
Fórmula molecular C6 H13 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Aminocaproic Acid, ε-Aminocaproic acid, ε-Amino-n-hexanoic acid, ε-Aminocaproic acid, ε-Aminohexanoic acid, ε-Leucine, ε-Norleucine, ω-Aminocaproic acid, ω-Aminohexanoic acid, 177 J.D., 6-Amino-n-hexanoic acid, 6-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, ACS, Acepramin, Acepramine, Acikaprin, Afibrin, Amicar, Amikar, Aminokapron, CL 10304, CY 116, Caplamin, Capramol, Caprocid, Caprolisin, EACA, EACS, Epsamon, Epsicapron, Epsikapron, Epsilcapramin, Epsilon S, Hemocaprol, Hemopar, Hepin, Ipsilon, NSC 212532, NSC 26154, NSC 400230, Respramin
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
SMILES NCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 6-aminohexanoico
Peso molecular (g/mol) 131.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0946