Learn More
Clorhidrato de ácido 6-aminohexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Aminohexanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 4321-58-8 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O2 . H Cl |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | ε-Aminocaproic Acid Hydrochloride, 6-Aminocaproic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h1-5,7H2,(H,8,9);1H |
| SMILES | Cl.NCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 6-aminohexanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 167.634 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0713 |