Learn More
Ácido 6-aminocaproico, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417746 100 g 100 g
11427746 500 g 500 g
11437746 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14719.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
ácido 6-aminohexanoico, número de CAS 60-32-2, es un derivado de lisina sintética con actividad inhibidora contra la fibrinólisis.Muestra actividad hematológica.
6-Aminohexanoic acid is used as an intermediate in the polymerization of Nylon-6. It is involved in the extraction of aldehydes from the reaction mixture as well as to improve the solubilization of membrane proteins in electrophoresis. It acts as an inhibitor of fibrinolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-aminohexanoico se utiliza como sustancia intermedia en la polimerización de 6-nailon. Participa en la extracción de aldehídos de la mezcla de reacción, así como en la mejora de la solubilización de proteínas de membrana en electroforesis. Actúa como inhibidor de la fibrinólisis.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol. Prácticamente insoluble en éter y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-32-2
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.175
Número MDL MFCD00008238
Clave InChI SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
Nombre IUPAC ácido 6-aminohexanoico
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminocaproic Acid
Punto de fusión 210°C to 212°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Fórmula lineal H2N(CH2)5CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 906872
Índice Merck 14,432
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Practically insoluble in ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Aminohexanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Aminohexanoic acid