Learn More
6-aminohexanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Aminohexanenitrile |
| CAS | 2432-74-8 |
| Fórmula molecular | C6H12N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Cyanopentylamine, 6-Aminocapronitrile, 6-Aminohexanonitrile, NSC 510, epsilon-Aminocapronitrile, ω-Aminocapronitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-5,7H2 |
| SMILES | NCCCCCC#N |
| Nombre IUPAC | 6-aminohexanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 112.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.1 |