Learn More
MedChemExpress 6-Aminofluorescein
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 347.32 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (287.92 mM; Need ultrasonic) |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 51649-83-3 |
| Sinónimo | 6-AF |