Learn More
Clorhidrato de 6-aminocumarina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387606 1 g 1 g
11397606 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11168.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 63989-79-7 | C9H8ClNO2 | 197.62 g/mol
6-Aminocoumarin hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
elclorhidrato de 6aminocumarina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63989-79-7
Fórmula molecular C9H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 197.62
Número MDL MFCD00082671
Clave InChI OSIGAIXSSYAHEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminocoumarin hydrochloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride, 6-aminochromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl azanium chloride, 6-aminocoumarin hci, acmc-20am07, 6-amino-chromen-2-one hydrochloride, 2-oxochromen-6-yl ammonium chloride, 6-amino-2h-chromen-2-one hydrochloride 1:1
PubChem CID 356789
Nombre IUPAC 6-aminocromen-2-ona;clorhidrato
SMILES [Cl-].[NH3+]C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminocoumarin hydrochloride
Punto de fusión >260°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 3698955
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.62
Porcentaje de pureza 97%