Learn More
6-aminocriseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Aminochrysene |
| CAS | 2642-98-0 |
| Fórmula molecular | C18 H13 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Chrysenamine (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 6-Aminochrysene, Chrysenex, Chrysonex, NSC 80186 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H13N/c19-18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11H,19H2 |
| SMILES | Nc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14 |
| Nombre IUPAC | crisen-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 243.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.1048 |