Learn More
6-Aminochrysene, MedChemExpress
Código de producto. 16402986
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16402986 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16402986 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108315
MedChemExpress 6-Aminochrysene (6-Aminochrysene) is an aromatic amine used as a chemotherapeutic agent in the treatment of splenomegaly, myeloid leukemia, and breast cancer.
6-Aminochrysene (6-Aminochrysene) is an aromatic amine used as a chemotherapeutic agent in the treatment of splenomegaly, myeloid leukemia, and breast cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminochrysene
Forma física Solid
CAS 2642-98-0
Color Yellow
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13N
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 6-Chrysenamine
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (1027.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C=CC=CC2=C3C(C4=CC=CC=C4C=C3)=C1
Peso molecular (g/mol) 243.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.3
Porcentaje de pureza 95.0%