Learn More
Ácido 6-(aminocarbonil)piridina-3-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(Aminocarbonyl)pyridine-3-boronic Acid |
| CAS | 1164100-82-6 |
| Fórmula molecular | C6H7BN2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | B-[6-(Aminocarbonyl)-3-pyridinyl]boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7BN2O3/c8-6(10)5-2-1-4(3-9-5)7(11)12/h1-3,11-12H,(H2,8,10) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc(cn1)B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6-carbamoilpiridin-3-il)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 165.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.055 |