Learn More
Ácido 6-(Aminocarbonil)-3-ciclohexeno-1-carboxílico, TRC
Código de producto. 30136133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136133 2.5 g 2.50 g
30134681 1 g 1 g
30010936 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA3577652.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2028-12-8
Fórmula molecular C8 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 169.178
Sinónimo 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 6-carbamoyl- (6CI,7CI,8CI), 6-(Aminocarbonyl)-3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 6-Carbamoylcyclohex-3-enecarboxylic acid, NSC 191910
Nombre IUPAC 6-carbamoilciclohex-3-ene-1-ácido carboxílico
SMILES NC(=O)C1CC=CCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,6-Tetrahydrophthalamic acid
Nombres de analitos o componentes 1,2,3,6-Tetrahydrophthalamic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO3/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-2,5-6H,3-4H2,(H2,9,10)(H,11,12)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0739