Learn More
Dímero de Ácido 6-Aminocaproico, TRC
Código de producto. 30010183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010183 25 mg 25 miligramos
30009495 250 mg 250 miligramos
30005275 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60301825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2014-58-6
Fórmula molecular C12H24N2O3
Peso molecular (g/mol) 244.33
Sinónimo Bis-ε-aminocaproic Acid, N-(6'-Aminocaproyl)-6-aminocaproic Acid, 6-Aminohexanoic Acid Dimer, 6-[(6-Amino-1-oxohexyl)amino]hexanoic Acid;
Nombre IUPAC Ácido 6-(6-aminohexanoilamino)hexanoico
SMILES OC(CCCCCNC(CCCCCN)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminocaproic Acid Dimer
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O3/c13-9-5-1-3-7-11(15)14-10-6-2-4-8-12(16)17/h1-10,13H2,(H,14,15)(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1787
Porcentaje de pureza >95%