Learn More
Ácido 6-aminocaproico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10244080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 g
2.50 KG
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10244080 500 g Frasco de plástico 500 g
10578650 100 g Frasco de plástico 100 g
10482865 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
11935331 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10244080 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103305000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    126.65€ / 500 g
    Ahorro 28.35€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 60-32-2 | C6H13NO2 | 131.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-32-2
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.17
Clave InChI SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
Nombre IUPAC ácido 6-aminohexanoico
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminocaproic acid
Punto de fusión 204.0°C to 209.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2N(CH2)5CO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 04,434
Índice Merck 15,427
Información de solubilidad (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Aminocaproic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.