Learn More
6-Aminobenzotiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Aminobenzothiazole |
| CAS | 533-30-2 |
| Fórmula molecular | C7H6N2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-Benzothiazolamine, 6-Amino-benzothiazole, (Benzo[d]thiazol-6-yl)amine, (Benzothiazol-6-yl)amine, 1,3-Benzothiazol-6-amine, 6-Amino-1,3-benzothiazole, Benzo[d]thiazol-6-amine, NSC 170647; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N2S/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,8H2 |
| SMILES | C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2 |
| Nombre IUPAC | 1,3-benzotiazol-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 150.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0252 |