Learn More
6-Aminobenzotiazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494324 5 g 5 g
11484324 1 g 1 g
11404334 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494324 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12601.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 533-30-2 | C7H6N2S | 150.199 g/mol
6-Aminobenzothiazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-aminobenzotiazol se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-30-2
Fórmula molecular C7H6N2S
Peso molecular (g/mol) 150.199
Número MDL MFCD00015461
Clave InChI FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
PubChem CID 68288
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-6-amina
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminobenzothiazole
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 5 g
Beilstein 116381
Índice Merck 14,425
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.2
Porcentaje de pureza ≥98%