Learn More
6-Aminobenzo[b]tiofeno-1,1-dióxido, Thermo Scientific™
Código de producto. 10465512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10465512 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10069271 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10465512 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MWP00044CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 20503-40-6
Fórmula molecular C8H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 181.209
Número MDL MFCD00173800
Clave InChI KRUCRVZSHWOMHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminobenzo b thiophene 1,1-dioxide, 6-amino-1h-1lambda-6-benzo b thiophene-1,1-dione, 6-amino-1,1-dioxobenzo b thiophene, benzo b thiophen-6-amine,1,1-dioxide, 6-amino-1lambda6-benzothiophene-1,1-dione, 6-amino-1??-benzothiophene-1,1-dione, 6-amino-1, pubchem14478, maybridge1_005192, 6-aminobenzo b thiole-1,1-dione
PubChem CID 2779855
Nombre IUPAC 1,1-dioxo-1-benzotiofen-6-amina
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CS2(=O)=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminobenzo[b]thiophene 1, 1-dioxide
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.21
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico