Learn More
Ácido 6-amino-9H-purina-9-propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-9H-purine-9-propanoic Acid |
| CAS | 4244-47-7 |
| Fórmula molecular | C8H9N5O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propionic Acid, 3-(6-Aminopurin-9-yl)propionic Acid, 9-(2-Carboxyethyl)adenine, NSC 159708, NSC 81016 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N5O2/c9-7-6-8(11-3-10-7)13(4-12-6)2-1-5(14)15/h3-4H,1-2H2,(H,14,15)(H2,9,10,11) |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(6-aminopurin-9-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 207.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0756 |