Learn More
6-Amino-9-metilpurina(9-metiladenina), TRC
Código de producto. 30326038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326038 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30326038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6174501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-9-methylpurine
CAS 700-00-5
Fórmula molecular C6 H7 N5
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-4-5(7)8-2-9-6(4)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9)
SMILES Cn1cnc2c(N)ncnc12
Nombre IUPAC 9-metilpurin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 149.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0701