Learn More
6-Amino-7-bromo-9-metil-7-deazapurina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456338 1 g 1 g
15466338 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59897.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1337532-51-0 | Molecular Formula: C7H7BrN4 | Molecular Weight: 227.065 g/mol
It is used in the preparation of indoline derivatives as PERK inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de derivados de la indolina como inhibidores PERK.
Solubilidad
Soluble en diclorometano.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1337532-51-0
Fórmula molecular C7H7BrN4
Peso molecular (g/mol) 227.065
Número MDL MFCD20486185
Clave InChI SCHJLAFNBDGWJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-7-methyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-bromo-7-methylpyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 6-amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine, 5-bromo-7-methyl-7h-pyrrolo-2,3-d pyrimidin-4-amine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine,5-bromo-7-methyl, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-bromo-7-methyl
PubChem CID 66560938
Nombre IUPAC 5-bromo-7-metilpirrollo[2,3-d]pirimidin-4-amina
SMILES CN1C=C(C2=C1N=CN=C2N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine
Cantidad 1 g
Beilstein 21981671
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.06
Porcentaje de pureza 97%