Learn More
6-Amino-7-(5-indolinil)-9-metil-7-deazapurina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485096 1 g 1 g
15495096 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59565.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1337596-50-5
Fórmula molecular C15H15N5
Peso molecular (g/mol) 265.32
Número MDL MFCD22988986
Clave InChI CXRNQXFFWARLSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-amino-7-5-indolinyl-9-methyl-7-deazapurine, 5-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl-7-methylpyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl-7-methyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine
PubChem CID 66823471
Nombre IUPAC 5-(2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-7-metilpirrollo[2,3-d]pirimidina-4-amina
SMILES CN1C=C(C2=C1N=CN=C2N)C3=CC4=C(C=C3)NCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-7-(5-indolinyl)-9-methyl-7-deazapurine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.31
Porcentaje de pureza 95%