Learn More
6-amino-5-nitrouracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-5-nitrouracil |
| CAS | 3346-22-3 |
| Fórmula molecular | C4 H4 N4 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N4O4/c5-2-1(8(11)12)3(9)7-4(10)6-2/h(H4,5,6,7,9,10) |
| SMILES | NC1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 6-amino-5-nitro-1H-pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 172.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0233 |