Learn More
6-amino-5-nitroso-3-metiluracilo-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-5-nitroso-3-methyluracil-d3 |
| CAS | 1246819-56-6 |
| Fórmula molecular | C5H3D3N4O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-3-methyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N4O3/c1-9-4(10)2(8-12)3(6)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,11)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=C(N=O)C1=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-5-nitroso-3-(trideuteriometil)-1H-pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 173.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0628 |