Learn More
6-amino-5-nitroso-2-tiouracilo-13C,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-5-nitroso-2-thiouracil-13C,15N |
| CAS | 1246814-68-5 |
| Fórmula molecular | C313CH4N315NO2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-2,3-dihydro-5-nitroso-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone-13C,15N, 6-Amino-5-nitroso-2-thio-uracil-13C,15N, 4-Amino-6-hydroxy-2-mercapto-5-nitrosopyrimidine-13C,15N, 6-Amino-5-nitroso-2-thiouracil-13C,15N, NSC 229540-13C,15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N4O2S/c5-2-1(8-10)3(9)7-4(11)6-2/h(H4,5,6,7,9,11)/i2+1,8+1 |
| SMILES | N[13C]1=C([15N]=O)C(=O)NC(=S)N1 |
| Nombre IUPAC | 6-amino-5-(oxoamino)-2-sulfanilideno-(613C)1H-pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 174.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0059 |