Learn More
6-Amino-5-nitropyridin-2-one, MedChemExpress
Código de producto. 16443977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16443977 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16443977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50071
MedChemExpress 6-Amino-5-nitropyridin-2-one is a pyridine base and used as a nucleobase of hachimoji DNA, in which it pairs with 5-aza-7-deazaguanine.
6-Amino-5-nitropyridin-2-one is a pyridine base and used as a nucleobase of hachimoji DNA, in which it pairs with 5-aza-7-deazaguanine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-5-nitropyridin-2-one
Forma física Solid
CAS 211555-30-5
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H5N3O3
Información de solubilidad H2O : 2 mg/mL (12.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC([N+]([O-])=O)=C(N)N1
Peso molecular (g/mol) 155.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.11
Porcentaje de pureza 95.0%