Learn More
6-amino-5-formilamino-3H-pirimidina-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-5-formylamino-3H-pyrimidine-4-one |
| CAS | 64194-58-7 |
| Fórmula molecular | C5 H6 N4 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4-3(9-2-10)5(11)8-1-7-4/h1-2H,(H,9,10)(H3,6,7,8,11) |
| SMILES | Nc1ncnc(O)c1NC=O |
| Nombre IUPAC | N-(4-amino-6-hidroxipirimidin-5-il)formamida |
| Peso molecular (g/mol) | 154.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0491 |