Learn More
6-amino-5-etil-5-fenil-2,4(3H,5H)-pirimidindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5RS)-5-ethyl-6-imino-5-phenyldihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 58042-96-9 |
| Fórmula molecular | C12 H13 N3 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (5RS)-5-Ethyl-6-imino-5-phenyldihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Phenobarbital Imp. B (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3O2/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)14-11(17)15-10(12)16/h3-7H,2H2,1H3,(H3,13,14,15,16,17) |
| SMILES | CCC1(C(=N)NC(=O)NC1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-etil-6-imino-5-fenil-1,3-diazinano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 231.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.1008 |