Learn More
6-amino-5-etil-5-(1-metilbutil)-2,4(3H,5H)-pirimidindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-2,4(3H,5H)-pyrimidinedione |
| CAS | 330593-15-2 |
| Fórmula molecular | C11H19N3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4(3H,5H)-Pyrimidinedione, 6-amino-5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-, 6-Amino-5-ethyl-5-pentan-2-ylpyrimidine-2,4(3H,5H)-dione, Monoiminoacid A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19N3O2/c1-4-6-7(3)11(5-2)8(12)13-10(16)14-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H3,12,13,14,15,16) |
| SMILES | CCCC(C)C1(CC)C(=NC(=O)NC1=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-5-etil-5-pentan-2-ilpirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 225.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1477 |