Learn More
Ácido 6-amino-5-cloro-2-ciclopropilpirimidina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aminocyclopyrachlor |
| CAS | 858956-08-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H8 Cl N3 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-Pyrimidinecarboxylic acid, 6-amino-5-chloro-2-cyclopropyl-, 6-Amino-5-chloro-2-cyclopropyl-4-pyrimidinecarboxylic acid, Aminocyclopyrachlor, DPX-MAT 28 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClN3O2/c9-4-5(8(13)14)11-7(3-1-2-3)12-6(4)10/h3H,1-2H2,(H,13,14)(H2,10,11,12) |
| SMILES | Nc1nc(nc(C(=O)O)c1Cl)C2CC2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-amino-5-cloro-2-ciclopropilpirimidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 213.621 |
| Mostrar más |