Learn More
6-Amino-5-bromoquinoxalina, TRC
Código de producto. 30134380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134380 25 g 25 g
17962095 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60188525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50358-63-9
Fórmula molecular C8 H6 Br N3
Peso molecular (g/mol) 224.06
Sinónimo 5-Bromo-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-aminoquinoxaline, 5-Bromoquinoxalin-6-amine, 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Nombre IUPAC 5-bromoquinoxalina-6-amina
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.9745