Learn More
6-Amino-5-(4-sulfonamidobenzoil)-N-(metilamino)-1-metiluracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-5-(4-sulfonamidobenzoyl)-N-(methylamino)-1-methylura |
| CAS | 149981-39-5 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N5 O5 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15N5O5S/c1-15-17-24(22,23)8-5-3-7(4-6-8)10(19)9-11(14)18(2)13(21)16-12(9)20/h3-6,15,17H,14H2,1-2H3,(H,16,20,21) |
| SMILES | CNNS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C2=C(N)N(C)C(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 4-(6-amino-1-metil-2,4-dioxopirimidina-5-carbonil)-N'-metilbencenosulfonhidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 353.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.0794 |