Learn More
6-Amino-5(2,2-dietoxietil)-4-hidroxi-2-mercaptopirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-5(2,2-diethoxyethyl)-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine |
| CAS | 7400-05-7 |
| Fórmula molecular | C10 H17 N3 O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N3O3S/c1-3-15-7(16-4-2)5-6-8(11)12-10(17)13-9(6)14/h7H,3-5H2,1-2H3,(H4,11,12,13,14,17) |
| SMILES | CCOC(Cc1c(N)nc(S)nc1O)OCC |
| Nombre IUPAC | 6-amino-5-(2,2-dietoxietil)-2-sulfanilpirimidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 259.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.0991 |