Learn More
6-Amino-5-1,3-dimetil-5-(formamido)uracilo, TRC
Código de producto. 30004490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004490 25 mg 25 miligramos
30003366 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60957025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7597-60-6
Fórmula molecular C7 H10 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 198.18
Sinónimo N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Theophylline-Ethylenediamine Imp. C (EP), Caffeine Imp. B (EP), Theophylline Imp. C (EP)
Nombre IUPAC N-(4-amino-1,3-dimetil-2,6-dixopirimidina-5-il)formamida
SMILES CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0753
Porcentaje de pureza >95%