Learn More
6-amino-5-(1,1-dimetiletil)-3,3-dimetil-2(3H)-benzofuranona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-5-(1,1-dimethylethyl)-3,3-dimethyl-2(3H)-benzofuranone |
| CAS | 1246213-40-0 |
| Fórmula molecular | C14H19NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO2/c1-13(2,3)8-6-9-11(7-10(8)15)17-12(16)14(9,4)5/h6-7H,15H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc2c(OC(=O)C2(C)C)cc1N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-5-terc-butil-3,3-dimetil-1-benzofuran-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 233.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1416 |