Learn More
6-Amino-4-metoxipirazolo[3,4-d]pirimidina, TRC
Código de producto. 30327791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327791 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30327791 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA2949251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-4-methoxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS 100644-67-5
Fórmula molecular C6 H7 N5 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Methoxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-2-8-11-4(3)9-6(7)10-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES N1=CC=2C(=NC(=NC2N1)N)OC
Nombre IUPAC 4-metoxi-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 165.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.07