Learn More
6-amino-4-(3-cloro-4-fluoroanilino)-3-ciano-7-etiloxiquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-3-cyano-7-ethyloxyquinoline |
| CAS | 361162-95-0 |
| Fórmula molecular | C18H14ClFN4O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-ethoxy-3-quinolinecarbonitrile, 6-Amino-4-(3-chloro-4-fluorophenylamino)-7-ethoxy-quinoline-3-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14ClFN4O/c1-2-25-17-7-16-12(6-15(17)22)18(10(8-21)9-23-16)24-11-3-4-14(20)13(19)5-11/h3-7,9H,2,22H2,1H3,(H,23,24) |
| SMILES | CCOc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-4-(3-cloro-4-fluoroanilino)-7-etoxiquinolina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 356.78 |