Learn More
(6-Amino-3-piridinil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10094962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10094962 250 mg 250 miligramos
10196692 1 g 1 g
10603835 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10094962 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07396CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 113293-71-3
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.143
Clave InChI TXPRFSOGPYITOT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794829
Nombre IUPAC (6-aminopiridin-3-il)metanol
SMILES C1=CC(=NC=C1CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6-Amino-3-pyridinyl)methanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%