Learn More
6-amino-3-metiluracilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-3-methyluracil |
| CAS | 21236-97-5 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,10) |
| SMILES | CN1C(=O)NC(=CC1=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-3-metil-1H-pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 141.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0538 |