Learn More
6-amino-3-metiluracilo-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-3-methyluracil-d3 |
| CAS | 1246820-43-8 |
| Fórmula molecular | C5H4D3N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Amino-3-methylpyrimidine-2,4-(1H,3H)-dione-d3, 3-Methyl-6-aminouracil-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,10)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=CC1=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-amino-3-(trideuteriometil)-1H-pirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 144.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0727 |