Learn More
6-Amino-3-metil-1,3-benzoxazol-2(3H)-ona, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10853001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10853001 1 g 1 g
10240750 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10853001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433470010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99584-10-8 | C8H8N2O2 | 164.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99584-10-8
Fórmula molecular C8H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD07801206
Clave InChI FPNLXQSOWBNXCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-amino-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-3-methylbenzoxazol-2-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino-3-methyl, 6-amino-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-one
PubChem CID 6486006
Nombre IUPAC 6-amino-3-metil-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES CN1C(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-3-methyl-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148°C to 151°C
Color Canela
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.17
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.