Learn More
6-Amino-3-metoxi Favipiravir, TRC
Código de producto. 30179409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179409 10 mg 10 miligramos
30179359 5 mg 5 miligramos
30179676 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA00335010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 259794-08-6
Fórmula molecular C6H8N4O2
Peso molecular (g/mol) 168.15
Sinónimo 6-Amino-3-methoxy-2-pyrazinecarboxamide
Nombre IUPAC 6-amino-3-metaxipirazina-2-carboxamida
SMILES COc1ncc(N)nc1C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-3-methoxy Favipiravir
Nombres de analitos o componentes 6-Amino-3-methoxy Favipiravir
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N4O2/c1-12-6-4(5(8)11)10-3(7)2-9-6/h2H,1H3,(H2,7,10)(H2,8,11)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0647