Learn More
6-Amino-3-isopropil pirimidina-2,4(1H,3H)-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-3-isopropyl pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 1055299-04-1 |
| Fórmula molecular | C7H11N3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Mavacamten Impurity, MYK-2241 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-4(2)10-6(11)3-5(8)9-7(10)12/h3-4H,8H2,1-2H3,(H,9,12) |
| SMILES | O=C1C=C(N)NC(=O)N1C(C)C |
| Nombre IUPAC | 6-amino-3-isopropilpirimidina-2,4(1H,3H)-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 169.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.09 |