Learn More
6-Amino-3-ciano-2-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391899 1 g 1 g
11301909 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26000.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 183428-90-2 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine is a useful nitrile building block for proteomics research and synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-amino-3-ciano-2-metilpiridina es un compuesto básico de nitrilo útil para la investigación y la síntesis proteómica.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183428-90-2
Fórmula molecular C7H7N3
Peso molecular (g/mol) 133.154
Número MDL MFCD05865116
Clave InChI OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-amino-2-methylnicotinonitrile, 6-amino-3-cyano-2-methylpyridine, 2-amino-5-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-2-methyl, 6-amino-2-methyl-nicotinonitrile, pubchem14519, acmc-20ahz0, 6-amino-2-methyl-pyridine-3-carbonitrile, 6-amino-2-methyl nicotinonitrile, 2-methyl-3-cyano-6-amino-pyridine
PubChem CID 2794662
Nombre IUPAC 6-amino-2-metilpiridina-3-carbonitrilo
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
Punto de fusión 164°C to 166°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%