Learn More
6-Amino-3-cloro-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487988 5 g 5 g
15477988 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487988 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61445.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21413-23-0 | C7H6ClN3 | 167.60 g/mol
6-Amino-3-chloro-1H-indazole is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-amino-3-cloro-1H-indazol es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Apenas soluble en agua (0,62 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21413-23-0
Fórmula molecular C7H6ClN3
Peso molecular (g/mol) 167.60
Número MDL MFCD07781648
Clave InChI DRRARKIFTNKQDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-1h-indazol-6-amine, 6-amino-3-chloro-1h-indazole, 1h-indazol-6-amine,3-chloro, 6-amino-3-chloroindazole, 3-chloro-1h-indazole-6-ylamine, 3-chloro-1h-indazol-6-ylamine, 6-amino-3-chloro 1h indazole, pubchem23042, 3-chloro-indazol-6-amine
PubChem CID 14790453
Nombre IUPAC 3-cloro-2H-indazol-6-amina
SMILES NC1=CC2=NNC(Cl)=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.62g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza 97%