Learn More
6-Amino-3-bromo-2-picolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10065113 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10065113 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10065113 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360750050
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-3-bromo-2-picoline
CAS 42753-71-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 82°C to 83°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H8BrN2
Número MDL MFCD00068230
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
Clave InChI SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
SMILES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Nombre IUPAC 5-bromo-6-metilpiridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 188.05
PubChem CID 170678
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo esponjoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Amino-3-bromo-2-picoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación