Learn More
6-Amino-3-bromo-2-picolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10580352 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10580352 1 g 1 GR
1 options
Código de producto. 10580352 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360750010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-3-bromo-2-picoline
CAS 42753-71-9
Punto de fusión 82.0°C to 83.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H8BrN2
Número MDL MFCD00068230
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
Clave InChI SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
SMILES CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Nombre IUPAC 5-bromo-6-metilpiridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 188.05
PubChem CID 170678
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Amino-3-bromo-2-picoline
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.